missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Saint-Gobain Bouchons en silicone Versilic™, de 35 mmH
Utilisez ces bouchons pour la biologie, la microbiologie et l’hématologie, ainsi que pour les sciences alimentaires, les dispositifs techniques, médicaux et hospitaliers. Les bouchons en silicone Saint Gobain Performance Plastics™ Versilic™ sont particulièrement adaptés à tous les types de travaux de culture tissulaire.
23.60€ - 35.60€
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11734578
|
Saint-Gobain
26303805 |
Diamètre supérieur : 38 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11744578
|
Saint-Gobain
26304105 |
Diamètre inférieur : 34 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Bouchons en silicone biologiquement neutres et non toxiques pour la fermeture des tubes et flacons
- Inodore, sans goût, non adhérent et résistant au vieillissement
- Non toxique, biologiquement neutre
- Homologué FDA/BGA
- Pour les tubes à essai
- Facile à installer
Spécification
Silicone |