Learn More
Saint-Gobain Bouchons en silicone Versilic™, de 35 mmH
Utilisez ces bouchons pour la biologie, la microbiologie et l’hématologie, ainsi que pour les sciences alimentaires, les dispositifs techniques, médicaux et hospitaliers. Les bouchons en silicone Saint Gobain Performance Plastics™ Versilic™ sont particulièrement adaptés à tous les types de travaux de culture tissulaire.
Marque: Saint-Gobain 26303805
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.14000kg
Description
- Bouchons en silicone biologiquement neutres et non toxiques pour la fermeture des tubes et flacons
- Inodore, sans goût, non adhérent et résistant au vieillissement
- Non toxique, biologiquement neutre
- Homologué FDA/BGA
- Pour les tubes à essai
- Facile à installer
Spécification
Couvercle | |
31 mm | |
5boîte | |
–60 à 200°C |
35 mm | |
38 mm | |
Silicone |