Learn More
Veolia Water Systems™ Lampe à UV
Lampe UV riche et robuste avec une lumière UV qui agit comme un bactéricide pour décomposer et photo-oxyder les contaminants organiques en espèces polaires ou ionisées.
Marque:  Veolia Water Systems LC118
Code nomenclature Nacres: NB.33
Informations supplémentaires : Poids : 0.09180kg
Code produit. 11974897
  • 824.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-07-2024
Description
  • La lumière UV est utilisée comme bactéricide et permet de décomposer et de photo-oxyder les contaminants organiques en espèces polaires ou ionisées
  • L’action bactéricide de la lumière UV endommage l’ADN et l’ARN polymérase à faibles doses, empêchant ainsi la réplication
Spécification
Spécification
Dégradation et photo-oxydation de contaminants organiques en espèces polaires ou ionisées
Centra R 60/120, Maxima MK1/MK2, PureLab Option-Q, PureLab Ultra MK1, PureLab Ultra MK2