Learn More
Veolia Water Systems™ Lampe à UV
Code produit. p-8014593
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Biopure 60/120, Biopure 7/15, Maxima MK1/MK2, Medica 30/60/100 MK2 et 3, Medica 7/15 MK1, Medica Pro, Medica-D 7/15, Medica-R 30/60/100, Medica-R 7/15, Medica-S 7/15, Optima 15/30/60 et Plus, Option 1/2/3/4/5/6, PureLab Elect 5/10, PureLab Option 7/15 et Ps, PureLab Option-E 25/50/80 (Elect), PureLab Option-E 5/10, PureLab Option-R 30/60, PureLab Option-R 7/15, PureLab Option-S 30/60, PureLab Ultra MK1, PureLab Ultra MK2
Centra R 60/120, Maxima MK1/MK2, PureLab Option-Q, PureLab Ultra MK1, PureLab Ultra MK2
Utilisée comme bactéricide et permet de décomposer et de photo-oxyder les contaminants organiques en espèces polaires ou ionisées
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11954897
Marque: Veolia Water Systems™ LC105
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Lampe UV riche et robuste avec une lumière UV qui agit comme un bactéricide pour décomposer et photo-oxyder les contaminants organiques en espèces polaires ou ionisées.
  • La lumière UV est utilisée comme bactéricide et permet de décomposer et de photo-oxyder les contaminants organiques en espèces polaires ou ionisées
  • L’action bactéricide de la lumière UV endommage l’ADN et l’ARN polymérase à faibles doses, empêchant ainsi la réplication
Spécification
À utiliser avec (application) Dégradation et photo-oxydation de contaminants organiques en espèces polaires ou ionisées
À utiliser avec (équipement) Biopure 60/120, Biopure 7/15, Maxima MK1/MK2, Medica 30/60/100 MK2 et 3, Medica 7/15 MK1, Medica Pro, Medica-D 7/15, Medica-R 30/60/100, Medica-R 7/15, Medica-S 7/15, Optima 15/30/60 et Plus, Option 1/2/3/4/5/6, PureLab Elect 5/10, PureLab Option 7/15 et Ps, PureLab Option-E 25/50/80 (Elect), PureLab Option-E 5/10, PureLab Option-R 30/60, PureLab Option-R 7/15, PureLab Option-S 30/60, PureLab Ultra MK1, PureLab Ultra MK2