Learn More
Thermo Scientific Chemicals VE-821, 95 % Code produit.: 17131126
Thermo Scientific Chemicals VE-821, 95 %
Code produit. 17131126
100 mg
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Code produit. 17131126
Marque: Thermo Scientific Chemicals 467891000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau VE-821
CAS 1232410-49-9
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 100 mg
Formule moléculaire C18H16N4O3S
Poids de la formule 368,41
Clé InChI DUIHHZKTCSNTGM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CN=C(N)C(=N1)C(=O)NC1=CC=CC=C1
Nom IUPAC 3-amino-6-(4-methanesulfonylphenyl)-N-phenylpyrazine-2-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 368.41
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot344434 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/10/2020 Catalog Number467891000
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals VE-821, 95 % >