Learn More
Eppendorf™ Varispenser 2x
Idéal pour la distribution d’aliquotes de liquide à partir d’un flacon réservoir volumineux.
405.62€ - 767.46€
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15787367
|
Eppendorf™
4967000014 |
0,2 à 2,0 ml |
405.62€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15797367
|
Eppendorf™
4967000022 |
0,5 à 5,0 ml |
405.62€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15707377
|
Eppendorf™
4967000030 |
1,0 à 10 ml |
419.82€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15717377
|
Eppendorf™
4967000049 |
2,5 à 25 ml |
531.54€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15781587
|
Eppendorf™
4967000057 |
5,0 à 50 ml |
558.22€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15727377
|
Eppendorf™
4967000065 |
10 à 100 ml |
767.46€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Idéal pour la distribution d’aliquotes de liquide à partir d’un flacon réservoir volumineux.
- Vanne de recirculation
- Filetage GL 45 standard sur toutes les tailles adapté à la plupart des flacons filetés courants
- Les billes de la vanne de sécurité dans la vanne de décharge empêchent les fuites lorsque le tube de décharge n’est pas monté
- Bouchon à vis avec orifice d’aération pour faciliter l’assemblage du tube de séchage ou du microfiltre
- Boîtier du distributeur ovale pour un transport aisé
- Blocage empêché grâce au joint en PFA du piston coulissant
- Lame de fixation sur le suivi interne denté pour un réglage rapide et précis du volume
- Haute résistance chimique de tous les composants du distributeur
- Tubes d’aspiration télescopiques pour un ajustement variable de la hauteur du flacon
- Entièrement autoclavable sans démontage
- Option de réglage utilisateur
Spécification
1 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Varispenser 2x