Learn More
Eppendorf™ Varispenser 2x
Idéal pour la distribution d’aliquotes de liquide à partir d’un flacon réservoir volumineux.
Marque: Eppendorf™ 4967000049
501.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23292" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.51000kg
Description
Idéal pour la distribution d’aliquotes de liquide à partir d’un flacon réservoir volumineux.
- Vanne de recirculation
- Filetage GL 45 standard sur toutes les tailles adapté à la plupart des flacons filetés courants
- Les billes de la vanne de sécurité dans la vanne de décharge empêchent les fuites lorsque le tube de décharge n’est pas monté
- Bouchon à vis avec orifice d’aération pour faciliter l’assemblage du tube de séchage ou du microfiltre
- Boîtier du distributeur ovale pour un transport aisé
- Blocage empêché grâce au joint en PFA du piston coulissant
- Lame de fixation sur le suivi interne denté pour un réglage rapide et précis du volume
- Haute résistance chimique de tous les composants du distributeur
- Tubes d’aspiration télescopiques pour un ajustement variable de la hauteur du flacon
- Entièrement autoclavable sans démontage
- Option de réglage utilisateur
Spécification
Distributeur analogique pour flacons avec adaptateurs | |
1 | |
2,5 à 25 ml | |
Vanne de recirculation, adaptateurs GL 32, GL 38, S 40 et tube d’admission télescopique (170 - 330 mm) |