Learn More
VACUUBRAND™ Groupe de pompage 'chimie' MD 12C NT VARIO™ Select
Ces pompes VARIO ont un débit particulièrement élevé jusqu’à une pression proche du vide limite. Conçues pour présenter une excellente résistance aux produits chimiques, elles sont particulièrement adaptées à une utilisation quasi-universelle dans l’industrie chimique et pharmaceutique.
12580.00€
Spécification
Comprend | Pompe montée, manuelle |
---|---|
Niveau sonore | 47 dBA |
Poids (métrique) | 28,9 kg |
Débit | 14,3 m3/h |
Hauteur totale (métrique) | 450 mm |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Vide max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Vide max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17744909
|
VACUUBRAND™
25743750 |
CEE | 3 mbar |
12580.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17754909
|
VACUUBRAND™
25743752 |
UK | 1,5 mbar |
12580.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Régulateur de vide VACUU·SELECT avec interface utilisateur graphique et process de vide prédéfinis, qui simplifient l’utilisation au laboratoire
- détection automatique du point d’ébullition et réglage du vide pour des temps de process courts
- satisfait aux exigences de vide pour la plupart des solvants à haut point d’ébullition en grandes quantités
- longévité incomparable de la membrane, pour des coûts d’exploitation et de maintenance minimes
Spécification
Pompe montée, manuelle | |
28,9 kg | |
450 mm | |
260 mm | |
IP40 | |
Évaporateurs rotatifs, étuves de séchage sous vide, colonnes de distillation sous vide |
47 dBA | |
14,3 m3/h | |
533 mm | |
Système de vide | |
1,1 bars | |
200/230 V |