Learn More
VACUUBRAND™ Pompe à membrane pour la chimie VARIO™ MD 12C NT Select
Cette pompe fournit une solution pour ceux qui ont besoin d’une vitesse de pompage élevée et qui travaillent avec des solvants à point d’ébullition élevé. La pompe MD 12C NT offre des performances fiables pour les évaporateurs rotatifs sur sol, les étuves de séchage sous vide, les colonnes de distillation sous vide et d’autres applications similaires.
Marque: VACUUBRAND™ 25743752
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le contrôleur de vide VACUU·SELECT avec interface utilisateur graphique et applications prédéfinies simplifie le travail en laboratoire
- Détection automatique du point d’ébullition et réglage du vide pour des temps de procédés courts
- Satisfait aux exigences de vide élevées pour une grande quantité de solvants à ébullition élevée
- Durée de vie extra longue de la membrane pour des coûts d’exploitation et d’entretien minimaux
- Le vide maximum est avec du ballast à gaz
Spécification
1,5 mbar | |
47 dBA | |
28,9 kg | |
450 mm | |
260 mm | |
IP40 | |
Évaporateurs rotatifs, étuves de séchage sous vide, colonnes de distillation sous vide |
Pompe montée, manuelle | |
UK | |
14,3 m3/h | |
533 mm | |
Système de vide | |
1,1 bars | |
200/230 V |