Learn More
Biochrom Porte-cellules de longueur de trajet variable
S’utilisent avec Ultrospec 7000/8000/9000.
Marque: Biochrom 80-7100-05
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Contient des cellules de longueur de trajet de 1, 2, 5, 10, 20, 50 et 100 mm
- Comprend une vis à serrage
Spécification
Porte-cuve | |
Ultrospec 7000/8000/9000 | |
Une vis à serrage |
Reusable | |
Cuves à longueur de trajet de 1, 2, 5, 10, 20, 50 et 100 mm | |
Rectangulaires |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Biochrom Porte-cellules de longueur de trajet variable > Porte-cellules de longueur de trajet variable
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu