Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de transfert en 1 étape Pierce™
Effectuez un transfert semi-sec rapide des protéines de 10 à 300 kDa à partir de gels de polyacrylamide (SDS-PAGE) vers des membranes en nitrate de cellulose ou en PVDF grâce au traceur rapide Pierce G2.
Marque:  Thermo Scientific™ 84731
103.55 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15175204
  • 111.00€ / 1L
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Tampon de transfert
1 X
Gel SDS-PAGE (tout type)
Nitrate de cellulose, PVDF
1 litre
Tampons de transfert
À la réception, conserver à température ambiante. Le produit est expédié à température ambiante.
Gel SDS-PAGE
Pierce™
Vidéos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific Pierce G2 Fast Blotter
    • Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific Pierce G2 Fast Blotter
      FDS
      Documents Certificats
      Certificats
      Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
      5 Réponse(s) trouvée(s)
      Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
      Numéro de lotZH392070 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/09/2024 Catalog Number84731
      Numéro de lotYJ380226 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2023 Catalog Number84731
      Numéro de lotYA364659 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/02/2023 Catalog Number84731
      Numéro de lotXF346448 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2022 Catalog Number84731
      Numéro de lotWI331851 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/11/2021 Catalog Number84731
      Nom du produit
      Thermo Scientific™ Tampon de transfert en 1 étape Pierce™ > Tampon de transfert en 1 étape Pierce ; 1 L