Learn More
Thermo Scientific™ Cellules pour détecteur par fluorescence F Vanquish™
Choisissez la cellule pour détecteur par fluorescence F Vanquish en fonction du débit nécessaire. Les cellules sont disponibles pour les débits analytiques et micro.
6100.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Détecteur par fluorescence F Vanquish ou détecteur par fluorescence UltiMate 3000 |
---|---|
Matériau | Biocompatible |
Gamme de produits | Vanquish |
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17873015
|
Thermo Scientific™
6079.4230 |
Cellule par fluorescence standard Vanquish | 8 µl |
6100.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Choisissez la cellule pour détecteur par fluorescence F Thermo Scientific™ Vanquish™ en fonction du débit nécessaire. Les cellules sont disponibles pour les débits analytiques et micro. Choisissez la cellule standard ou la cellule à débit micro en fonction de vos besoins pour le détecteur par fluorescence F Thermo Scientific™ Vanquish™ ou comme cellule biocompatible pour le détecteur par fluorescence Thermo Scientific™ UltiMate™ 3000.
Spécification
Détecteur par fluorescence F Vanquish ou détecteur par fluorescence UltiMate 3000 | |
Biocompatible | |
Vanquish |