Learn More
Thermo Scientific™ Cellules pour détecteur par fluorescence F Vanquish™
Choisissez la cellule pour détecteur par fluorescence F Vanquish en fonction du débit nécessaire. Les cellules sont disponibles pour les débits analytiques et micro.
Marque: Thermo Scientific™ 6079.4230
Description
Choisissez la cellule pour détecteur par fluorescence F Thermo Scientific™ Vanquish™ en fonction du débit nécessaire. Les cellules sont disponibles pour les débits analytiques et micro. Choisissez la cellule standard ou la cellule à débit micro en fonction de vos besoins pour le détecteur par fluorescence F Thermo Scientific™ Vanquish™ ou comme cellule biocompatible pour le détecteur par fluorescence Thermo Scientific™ UltiMate™ 3000.
Spécification
Cellule par fluorescence standard Vanquish | |
Biocompatible | |
Cellule par fluorescence standard |
Détecteur par fluorescence F Vanquish ou détecteur par fluorescence UltiMate 3000 | |
Vanquish | |
8 µl |