Learn More
Oxyde de vanadium(V), 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
18.30€ - 235.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1314-62-1 |
---|---|
Formule moléculaire | O5V2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 181.88 |
Numéro MDL | MFCD00011457 |
Clé InChI | GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride |
CID PubChem | 14814 |
ChEBI | CHEBI:30045 |
SMILES | O=[V](=O)O[V](=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13475122
|
Thermo Scientific Acros
450160250 |
25 g | Flacon en verre |
18.30€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13485122
|
Thermo Scientific Acros
450162500 |
250 g | Flacon en plastique |
82.10€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13425122
|
Thermo Scientific Acros
450160010 |
1 kg | Flacon en plastique |
235.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1314-62-1 | |
181.88 | |
GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N | |
14814 | |
O=[V](=O)O[V](=O)=O |
O5V2 | |
MFCD00011457 | |
vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride | |
CHEBI:30045 |
Spécification
1750.0°C | |
690.0°C | |
99% min | |
V2O5 | |
15,10107 | |
Solubility in water: 8g/L. Other solubilities: soluble in acids and alkalies, insoluble in alcohol | |
O=[V](=O)O[V](=O)=O | |
181.88 | |
CHEBI:30045 | |
≥99% | |
3.3500g/mL |
Vanadium(V) oxide | |
1314-62-1 | |
O5V2 | |
MFCD00011457 | |
vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride | |
GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N | |
Dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium | |
14814 | |
181.88 | |
3.35 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Susceptible de nuire au fœtus.
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Peut irriter les voies respiratoires.
Risque avéré d’effets graves pour les organes
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 215-239-8
RUO – Research Use Only