Learn More
Oxyde de vanadium(V), 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Identifiants chimiques
CAS 1314-62-1
Formule moléculaire O5V2
Poids moléculaire (g/mol) 181.88
Numéro MDL MFCD00011457
Clé InChI GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride
CID PubChem 14814
ChEBI CHEBI:30045
SMILES O=[V](=O)O[V](=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10033623
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
207991000
100 g Flacon en plastique N/A
N/A
10194640
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
207995000
500 g Flacon en plastique N/A
N/A
10594464
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
207990025
2.5 kg Flacon en plastique N/A
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1314-62-1
181.88
GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
14814
O=[V](=O)O[V](=O)=O
O5V2
MFCD00011457
vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride
CHEBI:30045
Spécification
1750.0°C
690.0°C
1314-62-1
Poudre, cristaux ou morceaux
O5V2
MFCD00011457
vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride
GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium
14814
181.88
3.35
Vanadium(V) oxide
98+%
Bleu
98% min
V2O5
15, 10107
Solubility in water: 8g/L. Other solubilities: soluble in acids and alkalies,insoluble in alcohol
O=[V](=O)O[V](=O)=O
181.88
CHEBI:30045
≥98%
3.3500g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Susceptible de nuire au fœtus.
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Peut irriter les voies respiratoires.
Risque avéré d’effets graves pour les organes
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 215-239-8
missing translation for 'rtecsNumber' : YW2450000
missing translation for 'tsca' : TSCA