Learn More
Oxyde de sulfate de vanadium(IV) hydraté, 99,9 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
57.99€ - 434.16€
Identifiants chimiques
CAS | 123334-20-3 |
---|---|
Formule moléculaire | O5SV |
Poids moléculaire (g/mol) | 163.00 |
Numéro MDL | MFCD00149933 |
Clé InChI | UUUGYDOQQLOJQA-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | Vanadium oxysulfate hydrate |
CID PubChem | 16211496 |
SMILES | O=[V++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11386098
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011090.09 |
10 g |
57.99€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11396098
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011090.18 |
50 g |
120.60€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11306108
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011090.30 |
250 g |
434.16€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Vanadium(IV) sulfate oxide hydrate is used as a catalyst for the oxidative aromatization of cyclohexenone. It is also used as a component in some food supplements. It is one of the intermediate during the extraction of vanadium from petroleum residues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
123334-20-3 | |
163.00 | |
UUUGYDOQQLOJQA-UHFFFAOYSA-L | |
16211496 |
O5SV | |
MFCD00149933 | |
Vanadium oxysulfate hydrate | |
O=[V++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Spécification
Vanadium(IV) Sulfate Oxide Hydrate | |
Grumeaux | |
O5SV | |
Vanadium oxysulfate hydrate | |
UUUGYDOQQLOJQA-UHFFFAOYSA-L | |
sulfate d’oxovanadium(2 +) hydraté | |
16211496 | |
2.5 |
123334-20-3 | |
99.9%, metal basis | |
MFCD00149933 | |
Soluble in water. | |
O=[V++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
163.00 | |
163.00 (Anhydrous) |
Sécurité et traitement
Porter un vêtement de protection approprié.Éliminer ce produit et/ou son récipient comme un déchet dangereux.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :6,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 248-652-7
missing translation for 'rtecsNumber' : YW1840000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Vanadium(IV) sulfate oxide hydrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./