Learn More
Oxyde de sulfate de vanadium(IV) hydraté, 99,9 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11386098
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 11386098
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011090.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 123334-20-3 | O5SV | 163.00 g/mol
Vanadium(IV) sulfate oxide hydrate is used as a catalyst for the oxidative aromatization of cyclohexenone. It is also used as a component in some food supplements. It is one of the intermediate during the extraction of vanadium from petroleum residues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123334-20-3
Formule moléculaire O5SV
Poids moléculaire (g/mol) 163.00
Numéro MDL MFCD00149933
Clé InChI UUUGYDOQQLOJQA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme Vanadium oxysulfate hydrate
CID PubChem 16211496
SMILES O=[V++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Vanadium(IV) Sulfate Oxide Hydrate
Forme physique Grumeaux
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9%, metal basis
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC sulfate d’oxovanadium(2 +) hydraté
Poids de la formule 163.00 (Anhydrous)
Densité 2.5
compliance-icons
Product Identifier
  • Vanadium(IV) sulfate oxide hydrate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./