Learn More
Welch Ilmvac™ Pompe à vide à membrane MP 201 E
Pompe à usage standard et sans huile adaptée aux gaz/vapeurs non réactifs. La pompe à vide à membrane Welch Ilmvac™ MP 201 E utilise une tête de pompe en aluminium et une membrane en PTFE.
Marque: Welch Ilmvac™ 411521
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Robustesse standard
- Sans huile
- Tête de pompe en aluminium
- Membrane en PTFE pour une longue durée de vie
- Les vannes PEEK offrent une excellente résistance chimique et une longue durée de vie
- Connecteurs PA avec tubulure en PTFE
- Silencieux d’échappement
- 2 têtes, une seule étape
Spécification
230 V 50/60 Hz | |
MP | |
1,8 m3 |
6,5 kg | |
Vide à membrane, usage standard | |
75 mbar |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Welch Ilmvac™ Pompe à vide à membrane MP 201 E > 230 V, 50/60 Hz
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu