Learn More
Memmert™ Tablette thermique pour étuve à vide
Matériaux supplémentaires éloxés en aluminium thermodurci 1.4404 (ASTM 316 L) pour les substances particulièrement corrosives avec grande surface de chauffage intégrée, ainsi que détection de la température locale (Pt100, circuit à 4 fils), protection individuelle de chaque étagère contre la surchauffe MLOP (Multi-Level-Overtemperature-Control) et certificat d’étalonnage
Marque:  Memmert™ VO101B00735
Code produit. 11911459
  • 856.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Certificat d’étalonnage
Étagère
Détection de la température locale (Pt100, circuit à 4 fils)
Standard primaire d’ozone modèle 500
Protection individuelle contre la surchauffe pour chaque étagère MLOP (Multi-Level-Overtemperature-Control)
Acier inoxydable
Nom du produit
Memmert™ Tablette thermique pour étuve à vide > Acier inoxydable ; à utiliser avec le modèle 500