Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité New York
Légères et confortables avec dessus en textile tricoté et nez de protection en composite de nano-carbone. Idéales pour les lieux de travail où la sécurité et le confort durable sont des priorités absolues. Le laçage intégré prévient les points de pression émanant des crochets et des œillets et la doublure Hydro-Tec™ procure une respirabilité optimale.
Marque: Emma Safety Footwear MM43264743
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Chaussures de sécurité S1P avec plaque de semelle pour travaux secs
- Textile tricoté
- Revêtement en polyuréthane
- Antibactérien Hydro-Tec™
- Sans métal
- Doublure sans chrome
- Certification ESD
Spécification
EN ISO 20345:2011 | |
Gris, Noir | |
Antibactérien Hydro-Tec™ | |
43 |
Lacets | |
New York | |
Textile | |
Composite |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité New York > Taille : 43
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu