Learn More
BINDER™ Module de vide avec pompe à vide VAP 2
Module de vide équipé d’une pompe à vide modèle VAP 2 (230 V, 50/60 Hz).
7550.00€ - 7760.00€
Spécification
Vide max. | 1011.45 mbar below atmospheric pressure |
---|---|
Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz |
Description | Chambre de pompage avec pompe à vide VAP 2 - modèle en option 230 V / 50-60 Hz, chambre de pompage pour pompes à vide, avec prise d’alimentation commutable. Pompe à membrane chimique avec un flux d’air nominal de 4,0 m3/heure, pression finale de 1,8 mbar |
Débit | 4.0 m3/heure |
Fréquence | 50/60 Hz |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16676463
|
BINDER™
8012-1964 |
Chambres BINDER VD 23 |
7550.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16664392
|
BINDER™
8012-1965 |
Chambres BINDER VD 56 |
7685.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16686463
|
BINDER™
8012-1966 |
Chambres BINDER VD 115 |
7760.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pompe à membrane chimique offrant une vitesse de pompage nominale de 4,0 m3/h
- Pression finale de 1,8 mbar
- Conformité ATEX : II 3G IIC T3 X (uniquement pour la partie intérieure, surfaces en contact avec les milieux)
Spécification
1011.45 mbar below atmospheric pressure | |
Chambre de pompage avec pompe à vide VAP 2 - modèle en option 230 V / 50-60 Hz, chambre de pompage pour pompes à vide, avec prise d’alimentation commutable. Pompe à membrane chimique avec un flux d’air nominal de 4,0 m3/heure, pression finale de 1,8 mbar | |
50/60 Hz | |
IP 55 | |
230 V |
230 V, 50/60 Hz | |
4.0 m3/heure | |
VAP 2 | |
2 mbar |