Learn More
BINDER™ Module de vide avec pompe à vide VAP 2
Module de vide équipé d’une pompe à vide modèle VAP 2 (230 V, 50/60 Hz).
Marque: BINDER™ 8012-1965
7300.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21853" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Chambre de pompage :
- En tôle revêtue de poudre, avec large fenêtre d’observation
Pompe :
- Flux d’air nominal : 4,0 m³/h
- Vide final : 1,8 mbar
- Membrane de pompe en plastique PEEK hautement résistant
- Niveau sonore < 50 dB(A)
Spécification
1011.45 mbar below atmospheric pressure | |
Chambre de pompage avec pompe à vide VAP 2 - modèle en option 230 V / 50-60 Hz, chambre de pompage pour pompes à vide, avec prise d’alimentation commutable. Pompe à membrane chimique avec un flux d’air nominal de 4,0 m3/heure, pression finale de 1,8 mbar | |
50/60 Hz | |
IP 55 | |
Chambres BINDER VD 56 |
230 V, 50/60 Hz | |
4.0 m3/heure | |
VAP 2 | |
2 mbar | |
230 V |