Learn More
BD Tubes SST™ II Advance Vacutainer™
Empêche la contamination du sérum des composants cellulaires séparés. Les tubes SST™ II Advance BD Vacutainer™ sont dotés d’un gel inerte et stable qui sépare le sérum et le caillot sanguin lors de la centrifugation. Le type de gel utilisé permet une centrifugation de courte durée.
Marque: BD 366127
Description
Avec le BD SST™ II Advance, les analytes courants en chimie clinique, tels que le potassium et le glucose, restent stables après une semaine de stockage à 2–8°C. L’évaluation clinique de chimies spéciales (telles que des médicaments thérapeutiques, des protéines, des peptides, des stéroïdes et des vitamines) démontre un haut degré de stabilité avec le gel acrylique dans ces tubes, ce qui est un avantage distinct pendant le transport et le stockage.
Avantages des tubes de gel par rapport aux tubes sans gel :
- Barrière stable entre le sérum et le sang coagulé, donc meilleure stabilité des analytes et qualité de l’échantillon
- Optimisation du flux de travail : temps de centrifugation court, traitement des échantillons et archivage dans le tube primaire
- Aucune possibilité de mauvaise identification due à l’utilisation de tubes secondaires
Consignes d’utilisation du tube :
- Durée de coagulation : la durée de coagulation recommandée minimale pour les patients qui n’ont pas reçu de traitement anti-coagulation est de 30 minutes. Les tubes contiennent un activateur de caillot de particules de silice.
- Conditions de centrifugation : 1300–2000 g pendant 10 minutes ou alternativement 3000 g pendant 5 minutes, à 18–25°C.
- Effets de la température : le refroidissement du tube pendant la centrifugation peut affecter la capacité de mouvement du gel. Une séparation optimale du sérum et du sang coagulé est obtenue à 20–25°C.
- Stocker à 4–25°C et protéger de la lumière directe du soleil pendant le stockage.
Spécification
Tube séparateur de sérum | |
PET | |
Hemogard | |
Rouge | |
Utilisé pour obtenir et séparer un échantillon de sérum | |
13 mm |
Silice | |
Stérile | |
3,5 mL | |
75 mm | |
Bloc | |
CE |
Sécurité et traitement
- TUBE SST II PLH 13X75 3.5 BLBL RUST
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: toluene, quartz