Learn More
BD Tube K3-EDTA en plastique à bouchon Hemogard™ Vacutainer™
Code nomenclature Nacres: NB.11
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 mL
4 mL
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Description
- Bouchon Hemogard™ lavande
- Utilisé pour un échantillon de sang total ou de plasma EDTA
- L’additif de sel de potassium K3 d’EDTA est un liquide dans le tube Vacutainer et agit comme un coagulant
- Disponibles en formats 2 ml, 3 ml et 4 ml.
- La différence entre K2EDTA et K3EDTA est que le K3 est une solution liquide dans les tubes, alors que le K2 est une solution liquide enduite par pulvérisation sur les tubes
Specifications
Specifications
| Type de produit | Tube K2 EDTA |
| Additif | Additif K3 EDTA |
| Matériau | Plastique |
| Type de bouchon | Hemogard |
| Capacité (métrique) | 4 mL |
| Couleur de bouchon | Lavande |
| Hauteur (métrique) | 75 mm |
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour obtenir un sang total ou un échantillon de plasma EDTA |
| Type d’étiquette | Bloc |
| Diamètre (métrique) externe | 13 mm |
Safety and Handling
Product Identifier
- X1000 BD Vacutainer 13 x 75 mm x 4.0ml EDTA
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H332-Nocif par inhalation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contient: Tripotassium EDTA Dihydrate
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
BD Tube K3-EDTA en plastique à bouchon Hemogard™ Vacutainer™ >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction