Learn More
BD Tube K3-EDTA en plastique à bouchon Hemogard Vacutainer™
Utilisé pour obtenir un sang total ou un échantillon de plasma EDTA. Le tube en plastique BD Vacutainer™ à bouchon Hemogard K3-EDTA contient l’additif de sel de potassium K3 d’EDTA qui agit comme un coagulant.
Marque: BD 367836
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 5.76000kg
Description
- Bouchon Hemogard™ lavande
- Utilisé pour un échantillon de sang total ou de plasma EDTA
- L’additif de sel de potassium K3 d’EDTA est un liquide dans le tube Vacutainer et agit comme un coagulant
- Disponibles en formats 2 ml, 3 ml et 4 ml.
- La différence entre K2EDTA et K3EDTA est que le K3 est une solution liquide dans les tubes, alors que le K2 est une solution liquide enduite par pulvérisation sur les tubes
Spécification
Tube K3 EDTA | |
Plastique | |
2 mL | |
13 mm |
Additif K3 EDTA | |
Hemogard™ | |
Bloc | |
ICSH (International Council Society of Haematology) |
Sécurité et traitement
- BD Vacutainer K3E 3.6 mg Blood Collection Tubes
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Tripotassium EDTA Dihydrate