Learn More
BD Tube K3-EDTA en plastique à bouchon Hemogard™ Vacutainer™
Utilisé avec un échantillon de sang total ou de plasma EDTA. Le tube K3-EDTA en plastique à bouchon Hemogard™ BD Vacutainer™ contient l’additif sel de potassium K3 d’EDTA qui agit comme coagulant.
51.85€ - 204.00€
Spécification
Type de produit | Tube K2 EDTA |
---|---|
Additif | Additif K3 EDTA |
Matériau | Plastique |
Type de bouchon | Hemogard |
Type d’étiquette | Bloc |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15349700
|
BD
367836 |
2 mL |
70.30€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12987666
|
BD
368860 |
4 mL |
204.00€
1000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15372200
|
BD
368860 |
4 mL | N/A | ||||||
Description
- Bouchon Hemogard™ lavande
- Utilisé pour un échantillon de sang total ou de plasma EDTA
- L’additif de sel de potassium K3 d’EDTA est un liquide dans le tube Vacutainer et agit comme un coagulant
- Disponibles en formats 2 ml, 3 ml et 4 ml.
- La différence entre K2EDTA et K3EDTA est que le K3 est une solution liquide dans les tubes, alors que le K2 est une solution liquide enduite par pulvérisation sur les tubes
Spécification
Tube K2 EDTA | |
Plastique | |
Bloc |
Additif K3 EDTA | |
Hemogard | |
13 mm |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- BD Vacutainer K3E 3.6 mg Blood Collection Tubes
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Tripotassium EDTA Dihydrate
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BD Tube K3-EDTA en plastique à bouchon Hemogard™ Vacutainer™