Learn More
Greiner Bio-One Tubes de prélèvement sanguin, d’héparine VACUETTE™
Les tubes de prélèvement sanguin avec héparine VACUETTE™ ont un sommet vert et contiennent de l’héparine de lithium, du sodium ou de l’héparine d’ammonium séché par pulvérisation sur les parois internes ; ils sont utilisés en chimie clinique, en immunologie et en sérologie. L’héparine anticoagulante active l’antithrombine, qui bloque la coagulation en cascade et produit ainsi un échantillon de sang/plasma entier.
Marque:  Greiner Bio-One 456088
Code produit. 15422560
Description
Description
Les tubes de prélèvement sanguin avec héparine VACUETTE™ ont un sommet vert et contiennent de l’héparine de lithium, du sodium ou de l’héparine d’ammonium séché par pulvérisation sur les parois internes ; ils sont utilisés en chimie clinique, en immunologie et en sérologie. L’héparine anticoagulante active l’antithrombine, qui bloque la coagulation en cascade et produit ainsi un échantillon de sang/plasma entier.
  • Les tubes sont fournis en boîtes de 50 unités
  • Pour le prélèvement sanguin veineux
  • Principalement utilisé pour prélever du sang pour les analyses de chimie et d’immunocytochimie
  • En plastique PET pratiquement incassable
  • Offre une meilleure sécurité et une meilleure hygiène lors du prélèvement des échantillons, grâce à leur transparence
  • Les tubes de prélèvement sanguin avec héparine de lithium VACUETTE™ sont également disponibles avec un séparateur de gel
  • Les tubes d’héparine de Greiner Bio-One sont disponibles en : Héparine de lithium LH, séparateur d’héparine de lithium LH et héparine sodique NH.
  • Marquage CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tube de prélèvement sanguin
PET
Bouchon à tirer sans rainures
Aiguilles pour prélèvement sanguin VACUETTE™
100 mm
Prélèvement sanguin
Héparinate de lithium
Stérile
6 mL
Vert avec anneau noir
13 x 100 mm
13 mm
Nom du produit
Greiner Bio-One Tubes de prélèvement sanguin, d’héparine VACUETTE™ > Bouchon de sécurité à jupe ; 6 ml