Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Dispositifs de filtration sous vide VacuCap™ 90
Filtres à flacon innovants pour une filtration rapide sous vide de 100 ml à 5 litres de solutions aqueuses.
196.00€ - 269.00€
Spécification
Matériau (membrane) | Supor (polyéthersulfone hydrophile) |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Porosité | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17134371
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4622 |
0,2 μm | 90 mm |
259.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17174371
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4632 |
0,2 μm | 60 mm |
196.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17124371
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4621 |
0,1 μm | 90 mm |
200.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17184371
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4634 |
0,45 μm | 60 mm |
196.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17144371
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4624 |
0,45 μm | 90 mm |
269.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17164371
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4631 |
1 μm | 60 mm |
196.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 20-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
Supor (polyéthersulfone hydrophile) | |
Stérile |