Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Dispositifs de filtration sous vide VacuCap™ 90
Filtres à flacon innovants pour une filtration rapide sous vide de 100 ml à 5 litres de solutions aqueuses.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 4624
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.74100kg
Description
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
Supor (polyéthersulfone hydrophile) | |
Stérile | |
90 mm |
0,45 μm | |
60 cm2 |