Learn More
Wheaton™ Ensemble adaptateur de filtration
Facilite le raccordement d’ensembles de filtration standard de 47 et 90 mm avec raccords de bouchons à un flacon de laboratoire standard avec un filetage GL45. L’ensemble adaptateur de filtration Wheaton™ remplace le bouchon pour établir le raccord avec le flacon.
197.00€ - 905.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11771973
|
Wheaton™
419450 |
Ensembles de filtration de 90 mm avec raccords de bouchons |
905.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11744179
|
Wheaton™
419505 |
Ensembles de filtration de 47 mm avec raccords de bouchons |
197.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Facilite le raccordement d’ensembles de filtration standard de 47 et 90 mm avec raccords de bouchons à un flacon de laboratoire standard doté d’un filetage GL45.L’ensemble adaptateur de filtration Wheaton™ remplace le bouchon pour établir le raccord avec le flacon.
- Comprend un raccord de tuyau en PBT pour une utilisation avec une tubulure flexible de 1/4 po (6 mm) de diamètre interne
- Un bouchon en PBT GL32 avec une bague d’étanchéité en silicone revêtue de PTFE permet le raccord à l’ensemble de filtration
- Un bouchon en PBT GL45 avec une bague d’étanchéité en silicone revêtue de PTFE permet le raccord au flacon.