Learn More
Wheaton™ Ensemble adaptateur de filtration
Facilite le raccordement d’ensembles de filtration standard de 47 et 90 mm avec raccords de bouchons à un flacon de laboratoire standard avec un filetage GL45. L’ensemble adaptateur de filtration Wheaton™ remplace le bouchon pour établir le raccord avec le flacon.
Marque:  Wheaton™ 419450
859.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21897" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 11771973
  • 905.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-12-2024
Description
Facilite le raccordement d’ensembles de filtration standard de 47 et 90 mm avec raccords de bouchons à un flacon de laboratoire standard doté d’un filetage GL45.L’ensemble adaptateur de filtration Wheaton™ remplace le bouchon pour établir le raccord avec le flacon.
  • Comprend un raccord de tuyau en PBT pour une utilisation avec une tubulure flexible de 1/4 po (6 mm) de diamètre interne
  • Un bouchon en PBT GL32 avec une bague d’étanchéité en silicone revêtue de PTFE permet le raccord à l’ensemble de filtration
  • Un bouchon en PBT GL45 avec une bague d’étanchéité en silicone revêtue de PTFE permet le raccord au flacon.
Spécification
Spécification
Ensembles de filtration de 90 mm avec raccords de bouchons
90 mm
Ensemble adaptateur de filtration
PBT, PTFE
Volumes d’échantillons importants, liquides avec une charge de particules lourdes et liquides visqueux lorsqu’un débit élevé est requis