Learn More
BUCHI V-300 Vacuum Pump
A quiet and chemically resistant PTFE diaphragm pump. It is optimally suited to work with the I-300 / I-300 Pro Controllers for Rotavapors and parallel evaporators SyncorePlus and Multivapor.
3955.00€ - 7200.00€
Spécification
Vide max. 5 mbar
Débit 1,8 m³/h
Type de pompe Pompe à membrane
Classification du boîtier IP20
Applications Appareil de distillation d’évacuation, filtration sous vide, armoires de séchage sous vide, fours de séchage
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque Comprend Vide max. Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Comprend Vide max. Prix Quantité et disponibilité  
15521280
Afficher les documents
BUCHI
11V300010
Condenseur secondaire 5 mbar
3955.00€
1 pièce
Expédition estimée: 11-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15531280
Afficher les documents
BUCHI
11V300020
Condenseur secondaire à piège à froid 5 mbar
3955.00€
1 pièce
Expédition estimée: 11-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15551280
Afficher les documents
BUCHI
11V300120
Flacon Woulff, condenseur à piège à froid secondaire 5 mbar
4165.00€
1 pièce
Expédition estimée: 11-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15571280
Afficher les documents
BUCHI
11V300210
Flacon Woulff, condenseur secondaire, interface I-300 5 mbar
5985.00€
1 pièce
Expédition estimée: 25-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15581280
Afficher les documents
BUCHI
11V300220
Flacon Woulff, condenseur secondaire à piège à froid, interface I-300 5 mbar
5985.00€
1 pièce
Expédition estimée: 25-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15453463
Afficher les documents Détails de la promotion
BUCHI
11V300310
Flacon Woulff, condenseur secondaire, interface I-300 Pro 5 mbar
7200.00€
1 pièce
Expédition estimée: 11-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15501290
Afficher les documents
BUCHI
11V300320
Flacon Woulff, condenseur secondaire à piège à froid, interface I-300 Pro 5 mbar
7200.00€
1 pièce
Expédition estimée: 11-04-2025
Description
  • Quiet operation thanks to speed regulation
  • Unattended operation in combination with Interface I-300 / I-300 Pro when combined with optional level sensor for secondary condenser that alerts potential overflow of the receiving flask
  • High chemical resistance due to the use of high quality materials
  • Increased lifetime thanks to speed-controlled operation in conjunction with the optional Interface I-300 / I-300 Pro
  • Easy visual detection of condensate and particles due to transparent front panel
  • Seamless plug and play integration into:
    • A speed-controlled vacuum system with Interface I-300 / I-300 Pro
    • A fully automated BUCHI Rotavapor R-300 system including all process parameters
Spécification
Spécification
5 mbar
Pompe à membrane
Appareil de distillation d’évacuation, filtration sous vide, armoires de séchage sous vide, fours de séchage
I-300 / I-300 Pro et R-300
1,8 m³/h
IP20
2 bar