Learn More
BUCHI V-300 Vacuum Pump
A quiet and chemically resistant PTFE diaphragm pump. It is optimally suited to work with the I-300 / I-300 Pro Controllers for Rotavapors and parallel evaporators SyncorePlus and Multivapor.
Marque:  BUCHI 11V300120
Code produit. 15551280
  • 4165.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fonctionnement silencieux grâce à la régulation de la vitesse
  • Fonctionnement sans surveillance en combinaison avec l’interface I-300 ou I-300 Pro lorsqu’elle est associée à un capteur de niveau en option pour le condenseur secondaire qui signale tout débordement éventuel du flacon récepteur
  • Grande résistance chimique grâce à l’utilisation de matériaux de haute qualité
  • Durée de vie prolongée grâce à son fonctionnement à vitesse contrôlée associé à l’interface I-300 ou I-300 Pro en option
  • Détection visuelle aisée des condensats et des particules grâce au panneau avant transparent
  • Intégration transparente des plug-and-play dans :
    • Système de vide à vitesse contrôlée avec interface I-300 / I-300 Pro
    • Un système BUCHI Rotavapor™ R-300 entièrement automatisé incluant tous les paramètres de processus
Spécification
Spécification
5 mbar
1,8 m³/h
IP20
2 bar
Flacon Woulff, condenseur à piège à froid secondaire
Pompe à membrane
Appareil de distillation d’évacuation, filtration sous vide, armoires de séchage sous vide, fours de séchage
I-300 / I-300 Pro et R-300