Learn More
UVP Ultra Violet Product™ Lampe UV de la série EL
Source uniforme et intense de lumière ultraviolette. Les lampes UV UVP Ultra Violet Product™ de la série EL émettent une des trois longueurs d’onde UV ou de la lumière blanche dans les configurations 4 W, 6 W et 8 W.
Marque:  UVP Ultra Violet Product™ 95-0278-02
Code produit. 11798241
  • 539.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Une conception robuste idéale pour un usage intensif.
  • Les lampes sont légères pour faciliter leur maintien ou leur mise en place sur leur support ou dans leur armoire pour une utilisation sans les mains.
  • Le réflecteur intégré améliore l’éclairage UV.
  • Trois longueurs d’onde UV disponibles : 254 nm, 302 nm, 365 nm.
  • Trois configurations de puissance : 4 W, 6 W, 8 W.
  • Les modèles disponibles incluent une longueur d’onde courte de 254 nm, une longueur d’onde longue de 365 nm ou une combinaison de longueurs d’onde UV ou les versions avec UV et lumière blanche.
  • La configuration de base offre un tube de lumière UV et un tube de lumière blanche - l’avantage d’une seule unité pour l’éclairage par lumière blanche ou UV.
  • Utilisez de la lumière blanche lorsque vous travaillez avec des matériaux dans une zone faiblement éclairée.
  • Les modèles doubles ont deux tubes de même longueur d’onde ou les modèles 2UV™ utilisent deux longueurs d’onde différentes.
  • Le modèle 3UV™ disponible uniquement avec la lampe de huit watts offrent trois longueurs d’onde UV dans une seule lampe. Aucune autre lampe n’offre cette polyvalence. Basculez facilement entre les trois longueurs d’onde (longue, courte et UV moyenne) selon vos besoins.
  • Peuvent être utilisées avec le support de lampe J138.
  • Les modèles de 4 W peuvent être utilisés avec l’armoire C-10E pour visualiser des matériaux dans un environnement de chambre noire.
  • Les lampes de 8 W peuvent être utilisées avec l’armoire C-65.
  • REMARQUE :
    • Bien que le manuel fasse référence à la gamme d’ondes UV moyenne comme 302 nm, d’autres font référence à cette région comme 300 nm ou 312 nm.
    • La puissance spectrale de toutes ces régions est la même.
  • MISE EN GARDE :
    • Les rayons UV à ondes courtes et moyennes causent des dommages aux yeux et à la peau s’ils ne sont pas protégés.
    • Avant d’utiliser une unité, assurez-vous que tout le personnel de la zone est correctement protégé.
    • Le port de protections oculaires anti-UV est également requis.
    • Analytik Jena™ propose une gamme complète de protections oculaires anti-UV : lunettes, écrans faciaux prévus à cet effet.
Spécification
Spécification
230 V
365/302 nm
302 x 64 x 97 mm
50/60 Hz
Lampe à UV
6 W
0,16 A
6 W, 230 V, 50/60 Hz
Un tube de chaque
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
UVP Ultra Violet Product™ Lampe UV de la série EL > Longueur d’onde : 365 nm/302 nm (un tube par longueur d’onde)