Learn More
UVP Modèles standard Pen-Ray au mercure
Les lampes portatives à décharge gazeuse basse pression au mercure sont idéales pour les petites ouvertures nécessitant un étalonnage en longueur d’onde pour spectroscopie, une stérilisation, un séchage UV ou une détection par fluorescence
Marque: UVP 90-0020-01
52.03 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21640" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.33
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Requires : Un câble de 16 po (41 cm) et un connecteur à 2 broches standard permettent de brancher la lampe à l’alimentation par transformateur séparé (non inclus—
Description
Lampes UV portatives à basse pression
- Peuvent parfaitement être insérées dans de petites ouvertures pour l’étalonnage en longueur d’onde pour spectroscopie, la stérilisation, le séchage UV ou la détection par fluorescence
- Fonctionnent à des températures et des intensités plus basses, pour un haut débit stable jusqu’à 5000 heures.
- Utilisez ces lampes à décharge gazeuse basse pression au mercure en quartz à culot double
- Les électrodes se trouvent au niveau de l’extrémité pour faciliter l’installation
- Intensité relative à une distance de 3/4 po (1,9 cm) : 4400 μW/cm2
- Longueur d’onde : 254 nm
Spécification
Cordon 41 cm (16 po) et connecteur standard à 2 broches | |
800 V | |
9,5 mm | |
Pour insertion dans de petites ouvertures pour l’étalonnage en longueur d’onde pour spectroscopie, la stérilisation, le séchage UV ou la détection par fluorescence | |
120,6 mm |
Lampe au mercure | |
365 nm | |
6,5 mm | |
4-3/4 po | |
1213 μW/cm2, 365 nm à 1,9 cm (3/4 po), avec courant de lampe C.A 20 mA |