Learn More
UVP Modèles standard Pen-Ray au mercure
Les lampes portatives à décharge gazeuse basse pression au mercure sont idéales pour les petites ouvertures nécessitant un étalonnage en longueur d’onde pour spectroscopie, une stérilisation, un séchage UV ou une détection par fluorescence
275.00€ - 497.00€
Spécification
Type de produit | Lampe au mercure |
---|---|
Accessoires requis | Cordon 41 cm (16 po) et connecteur standard à 2 broches |
Tension | 800 V |
À utiliser avec (application) | Pour insertion dans de petites ouvertures pour l’étalonnage en longueur d’onde pour spectroscopie, la stérilisation, le séchage UV ou la détection par fluorescence |
Longueur (impériale) | 4-3/4 po |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la lentille | Diamètre (métrique) | Wavelength | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la lentille | Diamètre (métrique) | Wavelength | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11739074
|
UVP
90-0004-01 |
9,5 mm | 12,7 mm | 254 nm |
497.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11709074
|
UVP
90-0012-01 |
6,5 mm | 9,5 mm | 254 nm |
337.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11719074
|
UVP
90-0019-01 |
9,5 mm | 9,5 mm | 365 nm |
286.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11729074
|
UVP
90-0020-01 |
6,5 mm | 9,5 mm | 365 nm |
275.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Lampes UV portatives à basse pression
- Peuvent parfaitement être insérées dans de petites ouvertures pour l’étalonnage en longueur d’onde pour spectroscopie, la stérilisation, le séchage UV ou la détection par fluorescence
- Fonctionnent à des températures et des intensités plus basses, pour un haut débit stable jusqu’à 5000 heures.
- Utilisez ces lampes à décharge gazeuse basse pression au mercure en quartz à culot double
- Les électrodes se trouvent au niveau de l’extrémité pour faciliter l’installation
- Intensité relative à une distance de 3/4 po (1,9 cm) : 4400 μW/cm2
- Longueur d’onde : 254 nm
Spécification
Lampe au mercure | |
800 V | |
4-3/4 po | |
1213 μW/cm2, 365 nm à 1,9 cm (3/4 po), avec courant de lampe C.A 20 mA |
Cordon 41 cm (16 po) et connecteur standard à 2 broches | |
Pour insertion dans de petites ouvertures pour l’étalonnage en longueur d’onde pour spectroscopie, la stérilisation, le séchage UV ou la détection par fluorescence | |
120,6 mm |