Learn More
uvex Lunettes de protection I-vo 9160
Lunettes de style enveloppant avec un excellent champ de vision
17.70€ - 19.35€
Spécification
Revêtement de la lentille Anti-fog
Type de produit Lunettes de protection I-vo 9160
Nb par paquet 1paire
Matériau Polycarbonate
Jetable Reusable
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Couleur de la monture Teinte de la lentille Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur de la monture Teinte de la lentille Prix Quantité et disponibilité  
11249869
Afficher les documents
uvex
9160068
Bleu/orange Marron Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10345772
Afficher les documents
uvex
9160076
Noir, gris Gris
17.70€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10031072
Afficher les documents
uvex
9160275
Noir, gris Transparents
17.85€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10777914
Afficher les documents
uvex
9160285
Bleu, gris Transparents
18.42€
1 pièce
En stock
Description
  • Lunettes de style enveloppant avec un excellent champ de vision
  • Les branches latérales droites entourent les côtés de la tête et non les oreilles. Offre une utilisation anti-glisse, confortable et sûre
  • Associe des composants durs / mous : confort accru autour des zones sensibles du nez, des sourcils et des oreilles
  • Les branches latérales entièrement réglables permettent au porteur d’obtenir un ajustement individuel pour une meilleure protection et un meilleur confort
  • 100 % de protection UV et sans métal
Spécification
Spécification
Anti-fog
1paire
Reusable
Plastic
Standard
Lunettes de protection I-vo 9160
Polycarbonate
Polycarbonate
UV400