Learn More
uvex Lunettes de protection I-vo 9160
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Couleur de la monture:
Bleu, gris
Bleu/orange
Noir, gris
Teinte de la lentille:
Gris
Marron
Transparents
Description
- Lunettes de style enveloppant avec un excellent champ de vision
- Les branches latérales droites entourent les côtés de la tête et non les oreilles. Offre une utilisation anti-glisse, confortable et sûre
- Associe des composants durs / mous : confort accru autour des zones sensibles du nez, des sourcils et des oreilles
- Les branches latérales entièrement réglables permettent au porteur d’obtenir un ajustement individuel pour une meilleure protection et un meilleur confort
- 100 % de protection UV et sans métal
Spécification
Spécification
Revêtement de la lentille | Anti-fog |
Teinte de la lentille | Transparents |
Type de produit | Lunettes de protection I-vo 9160 |
Couleur de la monture | Bleu, gris |
Nb par paquet | 1paire |
Matériau | Polycarbonate |
Jetable | Reusable |
Lens Material | Polycarbonate |
Matériau de la monture | Plastic |
Protection UV | UV400 |