Learn More
Uvex™ Chaussure de sécurité 1 S1
Chaussures de sécurité multifonctionnelles et sportives de type mocassin
148.00€ - 151.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Certification DES, EN ISO 20345: 2011 S1 SRC |
---|---|
Couleur | Noir |
Conception | Mocassin |
Matériau | Microvelour |
Matériau au niveau des orteils | Composite |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15381133
|
Uvex™
8543838 |
38 |
148.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15311143
|
Uvex™
8543841 |
41 |
148.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15351143
|
Uvex™
8543845 |
45 |
151.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Spécification
Certification DES, EN ISO 20345: 2011 S1 SRC | |
Mocassin | |
Composite | |
Unisexe | |
No |
Noir | |
Microvelour | |
11 mm | |
Formateurs | |
ESD Safety Shoe |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Uvex™ Chaussure de sécurité 1 S1