Learn More
Uvex™ Chaussure de sécurité 1 S1
Chaussures de sécurité multifonctionnelles et sportives de type mocassin
Marque: Uvex™ 8543841
118.63 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Certification DES, EN ISO 20345: 2011 S1 SRC | |
Mocassin | |
41 | |
11 mm | |
Formateurs | |
ESD Safety Shoe |
Noir | |
Microvelour | |
Composite | |
Unisexe | |
No |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Uvex™ Chaussure de sécurité 1 S1 > Taille : 41
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu