Learn More
uvex Chaussure de sécurité S2 1 Femme
Chaussures de sécurité multifonctionnelles et sportives
136.00€
Spécification
Couleur Gris, Rose
Matériau Microvelour
Matériau au niveau des orteils Composite
Sexe Unisex
Type de cheville Trainers
Consulter d'autres spécifications
Produits 9
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
15301363
Afficher les documents
uvex
8562835
35
136.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15311363
Afficher les documents
uvex
8562836
36
136.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15321363
Afficher les documents
uvex
8562837
37
136.00€
1 pièce
Expédition estimée: 24-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15331363
Afficher les documents
uvex
8562838
38
136.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15341363
Afficher les documents
uvex
8562839
39
136.00€
1 pièce
Expédition estimée: 29-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15351363
Afficher les documents
uvex
8562840
40
136.00€
1 pièce
Expédition estimée: 03-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15361363
Afficher les documents
uvex
8562841
41
136.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15371363
Afficher les documents
uvex
8562842
42
136.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15381363
Afficher les documents
uvex
8562843
43
136.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-02-2025
Description
  • Particulièrement légères et flexibles
  • Embout uvex xenova™ 100 % sans métal de la dernière génération, conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale, pas de conductivité thermique, non magnétique
  • Fabriquée avec une toute nouvelle technologie pour un confort d’utilisation extraordinaire
  • Confort optimisé grâce à la technologie uvex climazone
  • Dessus en micro-velours haute technologie hydrophobe et respirant
  • Ventilation optimale grâce au matériau de la doublure en maillage de distance
  • Adaptées aux personnes souffrant d’allergies puisqu’elles sont fabriquées dans des matériaux synthétiques
  • Lacet élastique réglable individuellement avec détachage rapide
  • Construction de la tige presque sans couture pour éviter les points de pression
  • Assise plantaire confortable amovible, anti-statique, avec système de transfert de l’humidité et rembourrage supplémentaire au niveau du talon et de l’avant-pied
  • Col rembourré doux et rabat rembourré
  • Semelle spéciale en PUR double densité avec d’excellentes propriétés de rembourrage et antidérapantes, exempte de substances qui interfèrent avec les propriétés hydrophobes de la peinture, telles que les silicones, les plastifiants, etc.
  • Conforme aux exigences de l’ESD :Résistance de fuite < 35 mégohms
  • Certifiée avec uvex medicare pour les semelles intérieures orthopédiques individuelles et les modifications apportées aux semelles extérieures individuelles, notamment leur hauteur, les élévations intérieures ou extérieures du talon, les corrections et autres solutions
  • Produit n° 8562.8
  • Largeur 11
  • Norme EN ISO 20345 :2011 S2 SRC
  • Spécification
    Spécification
    Gris, Rose
    Composite
    Trainers
    ESD Safety Shoe
    Microvelour
    Unisex
    No