Learn More
uvex Chaussure de sécurité S2 1 Femme
Chaussures de sécurité multifonctionnelles et sportives
Marque: uvex 8562838
123.25 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Certification DES, EN ISO 20345: 2011 S2 SRC | |
Chaussure de sécurité pour femmes | |
38 | |
11 mm | |
Trainers | |
ESD Safety Shoe |
Gris, Rose | |
Microvelour | |
Composite | |
Unisex | |
No |