Learn More
Urée, ACS, 99,0-100,5 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11347898
Urée, ACS, 99,0-100,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11347898
100 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Code produit. 11347898
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 036428.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Utilisé comme dénaturant protéique
Urea is a raw fabric for the manufacture of organic resins and is used as protein denaturant sealant and in agriculture, dyes, fuels, functional fluids, intermediates, paint additives and coating additives. Urea is used as a nitrogen-release fertilizer, on-corroding alternative to rock salt for road de-icing, browning agent in factory-produced pretzels, cloud seeding agent, a deep eutectic solvent and type of ionic liquid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-13-6
Formule moléculaire CH4N2O
Poids moléculaire (g/mol) 60.056
Numéro MDL MFCD00008022
Clé InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
CID PubChem 1176
ChEBI CHEBI:48376
Nom IUPAC urée
SMILES C(=O)(N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Urea
Note relative au nom For analysis ACS
Point de fusion 132°C to 135°C
Densité 1.335 g/mL
pH 9.2 to 9.5
Plage de pourcentage du dosage 99.0 to 100.5%
Odeur Ammonia-like
Quantité 100 g
Beilstein 635724
Merck Index 14,9867
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,methanol,glycerol,benzene and concentrated hydrochloric acid; Practically insoluble in chloroform and ether.
Poids de la formule 60.06
Pourcentage de pureté 99.0 to 100.5%
Qualité ACS
Forme physique Cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP14L006 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/03/2025 Catalog Number036428.22,036428.A3,036428.36
Numéro de lotZ19K026 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/01/2025 Catalog Number036428.22,036428.A3,036428.36
Numéro de lotW13K003 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/09/2024 Catalog Number036428.22,036428.A3,036428.36
Numéro de lotU23K058 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/09/2024 Catalog Number036428.22,036428.A3,036428.36
Numéro de lotS14K035 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/07/2024 Catalog Number036428.22,036428.A3,036428.36
Nom du produit
Urée, ACS, 99,0-100,5 %, Thermo Scientific Chemicals >