Learn More
Urée, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11469493
Urée, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11469493
500 g
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Code produit. 11469493
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12360.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
L’urée est un tissu brut utilisé pour la fabrication de résines organiques et est utilisée comme dénaturant de protéine en agriculture et dans les colorants, les carburants, les fluides fonctionnels, les intermédiaires, les additifs de peinture et les additifs de revêtement. L’urée est utilisée comme engrais à libération d’azote, alternative à la corrosion du sel de roche pour le déglaçage des routes, au brunissage des bretzels produits en usine, à l’ensemencement des nuages et au remplacement de solvants eutectiques profonds.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’urée est un tissu brut utilisé pour la fabrication de résines organiques et est utilisée comme dénaturant de protéine en agriculture et dans les colorants, les carburants, les fluides fonctionnels, les intermédiaires, les additifs de peinture et les additifs de revêtement. L’urée est utilisée comme engrais à libération d’azote, alternative à la corrosion du sel de roche pour le déglaçage des routes, au brunissage des bretzels produits en usine, à l’ensemencement des nuages et au remplacement de solvants eutectiques profonds.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, le méthanol, le glycérol, le benzène et l’acide chlorhydrique concentré. Pratiquement insoluble dans le chloroforme et l’éther.
Remarques
Stable à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-13-6
Formule moléculaire CH4N2O
Poids moléculaire (g/mol) 60.056
Numéro MDL MFCD00008022
Clé InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
CID PubChem 1176
ChEBI CHEBI:48376
Nom IUPAC urée
SMILES C(=O)(N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Urea
Point de fusion 130°C à 135°C
Densité 1.335
pH 9,2 à 9,5
Odeur Ammonia-like
Quantité 500 g
Beilstein 635724
Merck Index 14,9867
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,methanol,glycerol,benzene and concentrated hydrochloric acid. Practically insoluble in chloroform and ether.
Poids de la formule 60.06
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10253459 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/12/2024 Catalog NumberA12360.0C,A12360.36,A12360.0E
Numéro de lotX15F033 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/10/2024 Catalog NumberA12360.0C,A12360.36,A12360.0E
Numéro de lot10251454 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberA12360.0C,A12360.36,A12360.0E
Numéro de lot10250667 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberA12360.0C,A12360.36,A12360.0E
Numéro de lot10249327 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2024 Catalog NumberA12360.0C,A12360.36,A12360.0E
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Urée, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >