Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur gamme Perfection, pour usage scientifique
Pour un stockage en température positive sûr, précis, et ultra économe en énergie; Le réfrigérateur de laboratoire Liebherr™ est conçu pour le stockage des produits thermosensibles avec une qualité de fabrication sur laquelle vous pouvez compter.
3175.00€ - 3780.00€
Spécification
Type | Lab Fridge |
---|---|
Gamme de températures | 3°C à 16°C |
Capteur | PT1000 |
Température (point de consigne) | +5°C |
Réfrigérant | R 600a |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17868306
|
Liebherr™
SRFvh 4001 |
394 L |
3175.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
17878306
![]() |
Liebherr™
SRFVH5501 |
558 L |
3780.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Plage de température +3 / +16°C, Stabilité de température de +/- 2 °C testée selon FDX15-140
- Extérieur blanc, intérieur en polystyrène moulé de qualité commerciale, réfrigération assistée par ventilateur.
- Réfrigérant R 600a, puissance de connexion 2,0 A, 220-240 V/50/1 ph
- Affichage numérique avec écran couleur tactile de 2,4 in. et résolution de 0,1°C, verrouillage du clavier par mot de passe
- Connectivité : interface LAN/WLAN intégrée et enregistreur de données intégré avec port USB
- Port d'accès pour sonde de température externe, thermostat de sécurité supplémentaire
- Historique des alarmes avec températures min/max, durée etc.
- Éclairage intérieur vertical LED sur la paroi latéral gauche
- Serrure de porte, charnières réversibles, porte à fermeture automatique avec position d'arrêt à 90°, poignée à levier antimicrobienne
Spécification
Lab Fridge | |
PT1000 | |
R 600a | |
1 | |
White Powder-coated | |
ISO 9001, ISO 14001, CE | |
2.4 in. Touch and Swipe Color Display in Door | |
Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube | |
1 x 10 mm dia. | |
2 yr. Parts and Labor | |
SmartCoolingHub | |
CFC-free | |
CEE 7/7 | |
120 W |
3°C à 16°C | |
+5°C | |
Solid Reversible Self-closing with Lock | |
Acier peint résistant aux rayures | |
Commercial-grade Molded Polystyrol | |
Armoire, SRFvh 4001 | |
White | |
Storage of Temperature-sensitive Products | |
Scientific Perfection | |
Timed Off-cycle | |
Yes | |
2,0 A | |
220/240 V |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Liebherr™ Réfrigérateur gamme Perfection, pour usage scientifique