Learn More
Kinesis™ Coupe-tube pour tubulure en plastique
Les coupe-tubes guillotine à ressort sont conçus spécifiquement pour les tubulures en polymères semi-rigides et rigides
13.70€
Spécification
À utiliser avec | Coupe-tube pour tubulure en polymère standard Upchurch™ |
---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12986259
|
Kinesis™
02016-86 |
Argent | Acier | Lame de rechange |
13.70€
5 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les coupe-tubes guillotine à ressort sont conçus spécifiquement pour les tubulures en polymères semi-rigides et rigides
- Perforations de guidage intégrées pour tubulures de 1/16 et 1/8 po de dia. ext.
- Lames de rechange incluses et vendues séparément
Offre durabilité, fiabilité et facilité
Spécification
Coupe-tube pour tubulure en polymère standard Upchurch™ |