Learn More
Kinesis™ Coupe-tube pour tubulure en plastique
Les coupe-tubes guillotine à ressort sont conçus spécifiquement pour les tubulures en polymères semi-rigides et rigides
Marque: Kinesis™ 02016-86
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
Les coupe-tubes guillotine à ressort sont conçus spécifiquement pour les tubulures en polymères semi-rigides et rigides
- Perforations de guidage intégrées pour tubulures de 1/16 et 1/8 po de dia. ext.
- Lames de rechange incluses et vendues séparément
Offre durabilité, fiabilité et facilité
Spécification
Lame de rechange | |
Acier | |
Coupe-tube pour tubulure en polymère standard Upchurch™ | |
Argent |