Learn More
Kinesis™ Tubulure capillaire en chromatographie ETFE
Résiste aux pressions les plus élevées de la tubulure de fluoropolymère
43.05€ - 340.00€
Spécification
Couleur Naturel
Matériau ETFE
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Couleur Diamètre (impériale) interne Longueur totale (impériale) Pression maximale Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Diamètre (impériale) interne Longueur totale (impériale) Pression maximale Prix Quantité et disponibilité  
13079872
Afficher les documents
Kinesis™
02013-51
Naturel 0,01 in 5 pi 4 000 psi
43.05€
1 pièce
Expédition estimée: 20-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
13059872
Afficher les documents
Kinesis™
02014-28
Naturel 0,03 in 50 pi 500 à 4 000 psi (34 à 276 bar)
255.00€
1 pièce
Expédition estimée: 20-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
13019882
Afficher les documents
Kinesis™
02014-71
Naturel 0,062 po 50 pi 500 à 4 000 psi (34 à 276 bar)
340.00€
1 pièce
Expédition estimée: 20-02-2025
Description
Résiste aux pressions les plus élevées de la tubulure de fluoropolymère
La tubulure ETFE est chimiquement inerte et convient à des applications à plus haute pression (lors de l’utilisation de phases mobiles aqueuses)
  • Meilleure résistance aux solvants
  • Plus durable et moins perméable au gaz que le PTFE, le FEP et le PFA
  • Températures de fonctionnement jusqu’à 80 °C
Kit de tubulure 05-701-38, comprend un coupe-tube en polymère et tubulure Tefzel 5 pi :
  • Dia. int. x dia. ext. : 0,03 x 1/16 po, (2)
  • Dia. int. x Dia. ext. : 0,01 x 1/16 po, (2)
  • Dia. int. x Dia. ext. : 0,062 x 1/8 po, (2)
Spécification
Spécification
Naturel
ETFE