Learn More
Kinesis™ Tubulure capillaire en chromatographie ETFE
Résiste aux pressions les plus élevées de la tubulure de fluoropolymère
Marque:  Kinesis™ 02014-71
Code produit. 13019882
  • 340.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Résiste aux pressions les plus élevées de la tubulure de fluoropolymère
La tubulure ETFE est chimiquement inerte et convient à des applications à plus haute pression (lors de l’utilisation de phases mobiles aqueuses)
  • Meilleure résistance aux solvants
  • Plus durable et moins perméable au gaz que le PTFE, le FEP et le PFA
  • Températures de fonctionnement jusqu’à 80 °C
Kit de tubulure 05-701-38, comprend un coupe-tube en polymère et tubulure Tefzel 5 pi :
  • Dia. int. x dia. ext. : 0,03 x 1/16 po, (2)
  • Dia. int. x Dia. ext. : 0,01 x 1/16 po, (2)
  • Dia. int. x Dia. ext. : 0,062 x 1/8 po, (2)
Spécification
Spécification
Tubulures pour chromatographie
0,062 po
ETFE
Naturel
50 pi
500 à 4 000 psi (34 à 276 bar)