Learn More
Kartell™ Connecteurs de tubulure non coniques en T Plastilab
Conçus avec des dentelures pour maintenir les flexibles fermement et empêcher tout glissement.
13.10€ - 60.00€
Spécification
Type de produit | Connecteur de tubulure non conique en T |
---|---|
Certifications/Conformité | Conformes aux réglementations sur les aliments et les drogues. 90/128/CEE 92/39/CEE FDA 21 CFR 177.1520, CE et DIV |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PP |
À utiliser avec (application) | Adapté aux denrées alimentaires |
Code produit | Marque | Taille du port | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du port | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12569746
|
Kartell™
7045900 |
Alésage de 1,6mm | 10/boîte |
13.10€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11904359
|
Kartell™
7046100 |
Alésage de 4,4mm | 10/boîte |
26.35€
10 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12090582
|
Kartell™
7046200 |
Alésage de 6,3mm | 10/boîte |
22.25€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12519666
|
Kartell™
0046100 |
Alésage de 4,4mm | 100/boîte |
53.85€
100 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12573297
|
Kartell™
0046000 |
3,7mm | 100/boîte |
60.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Conçus avec des dentelures pour maintenir les tuyaux fermement et empêcher tout glissement.
- En PP
- Autoclavables
- Résistance chimique et thermique
Compliance
Conformité aux réglementations alimentaires et agricoles
Spécification
Connecteur de tubulure non conique en T | |
Autoclavables | |
Adapté aux denrées alimentaires |
Conformes aux réglementations sur les aliments et les drogues. 90/128/CEE 92/39/CEE FDA 21 CFR 177.1520, CE et DIV | |
PP | |
En T |